문서
T234826
1-(TERT-BUTYLDIMETHYLSILYLOXY)-1,2,3,3A,5A,6-HEXAHYDROSPIRO[CYCLOPENTA[C]INDENE-4,2'-[1,3]DITHIAN]-7(5H)-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H34O2S2Si
CAS Number:
Molecular Weight:
410.718
MDL number:
기타 정보