주요 문서
T2032
Sigma-Aldrich
Potassium D-tartrate monobasic
동의어(들):
D-(−)-Tartaric acid monopotassium salt, D-2,3-Dihydroxybutanedioic acid monopotassium salt, Potassium hydrogen D-tartrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H5KO6
CAS Number:
Molecular Weight:
188.18
Beilstein:
6119984
MDL number:
UNSPSC 코드:
51113400
PubChem Substance ID:
SMILES string
[K+].O[C@@H]([C@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.K/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t1-,2-;/m0./s1
InChI key
KYKNRZGSIGMXFH-YGEZSCCGSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Primary standard buffer.
기타 정보
Unnatural isomer
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Dawson, R.M.C.
Data for Biochemical Research, 421-421 (1986)