문서
T166294
N-(2,3-DIPHENYL-2-CYCLOPROPEN-1-YLIDENE)-4-METHYLBENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H17NO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
359.45
MDL number:
기타 정보