주요 문서
SYNS342565
Synthware high vacuum oblique glass stopcock
bore size 8 mm, plug size 25/65
동의어(들):
Synthware S342565
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩255,679
₩255,679
예상 입고일2025년 6월 30일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩255,679
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
₩255,679
예상 입고일2025년 6월 30일세부사항
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware S342565
보어 크기
8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Precision ground with corresponding numbers on the barrel and plug. Lower vacuum chamber is evacuated via a separate 2 mm hole in the plug which is not in the line of flow.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)