주요 문서
SYNF984250
Synthware Kuderna-Danish flask
capacity 250 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 19/22
동의어(들):
Synthware F984250
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩114,391
₩114,391
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩114,391
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.51
₩114,391
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
material
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
조인트
bottom joint: ST/NS19/22
joint: ST/NS top24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F984250
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Top joint is a 24/40 outer while the lower joint is a 19/22 inner.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)