주요 문서
SYNF531100
Synthware single neck reaction flask with glass stopcock
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/20
동의어(들):
Synthware F531100, Schlenk flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩179,249
₩179,249
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩179,249
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.51
₩179,249
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (with glass stopcock)
조인트
joint: ST/NS14/20
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F531100
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With 2 mm glass stopcock. With spring retention device for smooth turning purpose.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)