주요 문서
SYNF804260
Synthware Buchner funnel with perforated plate
60 mL, plate diam. 42 mm
동의어(들):
Synthware F804260, filtering funnel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.51
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F804260
용량
60 mL
60 mL
플레이트 직경
42 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With sealed-in perforated glass disc to support filter media. Pressure may be used but should not exceed 15 psi. This design solve the contamination problem with fritted disc and also the blindness problem with ceramic Buchner funnel.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)