주요 문서
SYNF794250
Synthware modified evaporation flask
neck joint: ST/NS 24/40, capacity 250 mL
동의어(들):
Synthware F794250, rotary evaporator flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩91,756
₩91,756
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩91,756
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.51
₩91,756
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
glass flask
round bottom flask
조인트
joint: ST/NS neck24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F794250
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Low profile design sits upright on bench and also provides for easy product access with a spatula. The unique flask shape is excellent for the controlled evaporation of foaming solvents such as toluene or xylene on a rotary evaporator
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)