주요 문서
SYNF771520M
Synthware Gooch low form crucible
15 mL, frit O.D. 20 mm, porosity: medium
동의어(들):
Synthware F771520M, Gooch filter
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩41,514
₩41,514
예상 입고일2025년 7월 02일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩41,514
About This Item
UNSPSC 코드:
41122200
NACRES:
NB.51
₩41,514
예상 입고일2025년 7월 02일세부사항
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F771520M
프릿 O.D.
20 mm
용량
15 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Synthware Gooch crucible with fritted disc (O.D. 20 mm) and medium porosity. Made from durable borosilicate glass.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)