₩369,663
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
제조업체/상표
Corning 32940-30C
용량
30 mL
디스크 직경
30 mm
공극 크기
40-60 μm porosity
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Particularly adapted to analytical work where precipitates are dried to constant weight at 110°C. Also suitable for higher temperatures, in which case is advisable to heat in an electric furnace.
Crucibles should not be subjected to sudden temperature changes.
In order to avoid strain, they should not be removed from the furnace until the temperature has dropped to 250°C.
Crucibles should not be subjected to sudden temperature changes.
In order to avoid strain, they should not be removed from the furnace until the temperature has dropped to 250°C.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.