주요 문서
SYNF714500
Synthware four-neck round bottom flask with threaded side arm
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
Synthware F714500, 4-neck flask, multi-neck reaction flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩248,878
₩248,878
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩248,878
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.51
₩248,878
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass flask
four-neck (with threaded side arm)
round bottom
조인트
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F714500
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Round bottom, four-neck flask with standard taper outer joints and a thermometer joints. Supplied complete with a compression cap and Viton® O-ring. For insertion of thermometers or bleed tubes having an O.D. between 5.0-7.0 mm.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)