주요 문서
SYNF662450
Synthware Erlenmeyer flask
capacity 50 mL, joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
Synthware F662450, glass conical flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩44,660
₩44,660
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩44,660
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.51
₩44,660
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
flat bottom
glass flask
조인트
joint neck24/40
joint: ST/NS24/40
무균
non-sterile
특징
without cap
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F662450
용량
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With joint. Stopper is not supplied. All sizes including 1L flasks are hand-blown from tubing to ensure heavy and uniform wall.
기타 정보
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)