주요 문서
SYNF601002M
Synthware Buchner funnel
2 mL, porosity: medium
동의어(들):
Synthware F601002M, filtering funnel
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩59,276
₩59,276
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩59,276
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.51
₩59,276
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F601002M
용량
2 mL
2 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With sealed-in glass disc of the listed porosity. Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi. XC-extra coarse, C-Coarse, M-Medium, F-Fine porosity.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)