주요 문서
SYNF490100
Synthware storage flask with high vacuum valve and side arm
100 mL, valve size 0-4 mm
동의어(들):
Synthware F490100, round bottom flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩177,524
₩177,524
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩177,524
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.51
₩177,524
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (high vacuum valve)
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F490100
용량
100 mL
100 mL
밸브 크기
0-4 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip and PTFE wiper( “umbrella”) to protect Viton® O-ring on shaft..
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)