주요 문서
SYNF439925
Synthware three neck round bottom flask with angled side necks
25 mL, center joint: ST/NS 19/22, side joint: ST/NS 19/22
동의어(들):
Synthware F439925, 3-neck round flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩104,951
₩104,951
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩104,951
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.51
₩104,951
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
material
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck (angled side necks)
조인트
center joint: ST/NS19/22
side joint: ST/NS19/22
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F439925
용량
25 mL
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Round bottom with joints. Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)