주요 문서
SLW1132/20
Pyrex® Erlenmeyer flask, graduated, ground socket
capacity 500 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1132/20
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EA
₩646,251
₩646,251
예상 입고일2025년 7월 03일세부사항
크기 선택
보기 변경
10 EA
₩646,251
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩646,251
예상 입고일2025년 7월 03일세부사항
material
borosilicate glass
flat bottom
조인트
joint 29/32
joint neck29/32
설명
ground joint
무균
non-sterile
특징
graduated
without cap
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
SciLabware 1132/20
용량
500 mL
직경
105 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Erlenmeyer flasks with high quality Quickfit® ground glass socket
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • White enamel graduations and marking spot
기타 정보
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)