주요 문서
SYND191922
Synthware distilling receiver with hose connection
joint: ST/NS 19/22
동의어(들):
Synthware D191922, glass distilling receiver
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩216,601
₩216,601
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩216,601
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.51
₩216,601
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS19/22
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware D191922
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Cow-type design having three receivers spaced 40o apart. 105o angle between top outer joint and lower inner joints.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)