The column I.D. (internal diameter) is 13.4 mm, and the effective length is 203 mm.
SYNC391720C
Synthware™ chromatography column with reservoir, coarse fritted disc and PTFE stopcock
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 13.4 mm × 203 mm, coarse fritted disc and PTFE stopcock
동의어(들):
Synthware C391720C, glass chromatograpy column
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩222,082
₩222,082
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩222,082
About This Item
UNSPSC 코드:
23151816
NACRES:
NB.51
₩222,082
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
조인트
joint: ST/NS top24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware C391720C
기술
HPLC: suitable
I.D. × 길이
13.4 mm × 203 mm
용량
100 mL
적합성
suitable for chromatography
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With a coarse porosity sealed in fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터