주요 문서
SYNC366030
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 53.0 mm, L 305 mm
동의어(들):
Synthware C366030, glass chromatograpy column
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩259,739
₩259,739
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩259,739
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NC.03
₩259,739
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware C366030
I.D.
53.0 mm
길이
305 mm
적합성
suitable for chromatography
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)