주요 문서
SYNC361320
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 10.0 mm, L 203 mm
동의어(들):
Synthware C361320, glass chromatograpy column
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩140,070
₩140,070
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩140,070
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
₩140,070
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware C361320
I.D.
10.0 mm
길이
203 mm
적합성
suitable for chromatography
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)