주요 문서
SYNC362630
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 20.0 mm, L 305 mm
동의어(들):
Synthware C362630, glass chromatograpy column
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩173,565
₩173,565
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩173,565
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
₩173,565
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware C362630
I.D.
20.0 mm
길이
305 mm
적합성
suitable for chromatography
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. What type of PTFE are you using? ePTFE or sPTFE. We need a high airflow?
    1 답변
    1. The manufacturer states that this column comes with a Teflon stopcock. Teflon is a rigid, more dense form of PTFE and would be considered sintered.