주요 문서
SYNC361720
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 13.4 mm, L 203 mm
동의어(들):
Synthware C361720, glass chromatograpy column
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩149,408
₩149,408
예상 입고일2025년 6월 23일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩149,408
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
₩149,408
예상 입고일2025년 6월 23일세부사항
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware C361720
I.D.
13.4 mm
길이
203 mm
적합성
suitable for chromatography
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. What is the diameter of this SYNC361720 column?
    1 답변
    1. As listed on the product detail page under the title of this product, the inner diameter is 12.4 mm.