주요 문서
Z137162
Supelco
Ace chromatography column
I.D. × L 10 mm × 46 cm, With fritted disc
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩443,657
₩443,657
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩443,657
About This Item
UNSPSC 코드:
23151816
NACRES:
SB.52
₩443,657
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
제조업체/상표
Ace Glass 590535
기술
LPLC: suitable
I.D. × 길이
10 mm × 46 cm
적합성
suitable for chromatography
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Has #15 Ace-Thred at top and 2 mm bore, solid-PTFE stopcock-plug (tapered 1:5) at bottom. Supplied with nylon and FETFE® O-ring for connecting 12.5 to 14 mm O.D. tube to column, and with tubing connector.
Note:
When using tubing connector, O-ring supplied with bushing is NOT necessary. Fritted disc has 70 to 100 μm porosity, sealed into bottom of column.
법적 정보
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)