주요 문서
SYNC204200
Synthware Liebig condenser with 8 mm OD hose connections
joint: ST/NS 24/40, jacket L 200 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩173,565
₩173,565
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩173,565
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
₩173,565
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware C204200
자켓 길이
200 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Synthware Liebig condenser features a 200 mm jacketed length for superior cooling efficiency. With standard taper outer joint at the top (24/40) and a lower inner drip tip joint. Made from durable borosilicate glass.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)