주요 문서
SYNC195464C
Synthware chromatography column with spherical joints and coarse fritted disc
joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 40.0 mm × 457 mm
동의어(들):
Synthware C195464C, glass chromatograpy column
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩337,589
₩337,589
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩337,589
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
₩337,589
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
조인트
joint: ST/NS35/20
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware C195464C
I.D. × 길이
40.0 mm × 457 mm
적합성
suitable for chromatography
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With a coarse porosity fritted disc to support packing material. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)