주요 문서
SYNA961922
Synthware distillation drip adapter
joint: ST/NS 19/22, bend: 105 deg
동의어(들):
Synthware 961922, glass vacuum adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩49,938
₩49,938
예상 입고일2025년 7월 02일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩49,938
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
₩49,938
예상 입고일2025년 7월 02일세부사항
조인트
joint: ST/NS19/22
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware A961922
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With an outer joint at top. Tapered drip tube extends into open receivers.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)