주요 문서
SYNA464250
Synthware modified anti-splash adapter with fritted disc
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
Synthware A464250, Anti-splash adapter, splash head, bump trap
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩251,517
₩251,517
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩251,517
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
₩251,517
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware A464250
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With extra coarse fritted disc sealed above lower inner joint. Frit reduces foam overflow from being drawn into the condenser.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)