주요 문서
SYNA274250
Synthware anti-climb adapter
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
Synthware A274250, rotary evaporator bump trap, bump trap
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩199,245
₩199,245
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩199,245
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
₩199,245
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
조인트
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware A274250
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Trap provides expanded volume for reactions that have a tendency to foam excessively. The inner vapor tube is sealed to the top of the The inner vapor tube is sealed to the top of thetrap to prevent entry into the condenser.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)