₩176,204
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
조인트
joint stopper27
제조업체/상표
Corning 3360-500FO
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A general purpose batch distillation assembly with the facility or addition via the Pyrex stoppered neck. Ideally suited for the batch production of high purity distilled water. The flask has a flat bottom with a side delivery tube, terminating in a joint. Condenser tubulations are 10mm O.D.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객