제조업체/상표
SSV103
SciLabware
보어(bore)
3 mm , key
사이드암 두께 × O.D.
1.5 mm × 9 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- These stopcocks are specially designed and carefully manufactured for high vacuum applications
- Each stopcock tested for high vacuum performance.
- Borosilicate glass construction
- Keys and barrels are precision ground together in matched pairs for optimum performance
- Each key and barrel are numbered to ensure they are always paired together
- All side-arms are 100mm in length
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.