주요 문서
SLWSSV104
Pyrex® Stopcocks, high vacuum
straight key bore, bore 4 mm , key
동의어(들):
Pyrex, SciLabware SSV104
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩271,005
₩271,005
예상 입고일2025년 7월 01일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩271,005
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩271,005
예상 입고일2025년 7월 01일세부사항
제조업체/상표
SSV104
SciLabware
보어(bore)
4 mm , key
사이드암 두께 × O.D.
1.5 mm × 10 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • These stopcocks are specially designed and carefully manufactured for high vacuum applications
  • Each stopcock tested for high vacuum performance.
  • Borosilicate glass construction
  • Keys and barrels are precision ground together in matched pairs for optimum performance
  • Each key and barrel are numbered to ensure they are always paired together
  • All side-arms are 100mm in length
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)