주요 문서
SLW5808/2
Pyrex® Filter holder for 25 mm membranes
graduated funnel only, 15 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 5808/2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩236,597
₩236,597
예상 입고일2025년 7월 02일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩236,597
About This Item
UNSPSC 코드:
41123300
NACRES:
NB.43
₩236,597
예상 입고일2025년 7월 02일세부사항
제조업체/상표
5808/2
SciLabware
용량
15 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • With porosity grade 3 sintered glass disc to support 25mm diameter membranes
  • Liquids only in contact with chemically resistant borosilicate glass
  • Fully autoclavable
Comprises three components which should be ordered separately
  • Funnel 15ml capacity
  • Support base with sintered glass disc
  • Metal retaining clip
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)