주요 문서
SLW443060N
Pyrex® Separating funnel, Gilson style with PTFE key
1000 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 443060N
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩368,344
₩368,344
예상 입고일2025년 7월 03일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩368,344
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
₩368,344
예상 입고일2025년 7월 03일세부사항
material
PTFE key
glass stopper (hollow)
조인트
joint stopper29/32
제조업체/상표
443060N
SciLabware
용량
1000 mL
1000 mL
스톱콕(stopcock) 보어
4.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Gilson style separating funnel with long delivery stem for good control of the liquid/liquid interface
  • With interchangeable PTFE key for grease free performance
  • Supplied with hollow glass stopper
특징 및 장점
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • Gilson style separating funnel with long delivery stem for good control of the liquid/liquid interface
  • With interchangeable PTFE stopcock key
  • Supplied with hollow glass stopper
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)