주요 문서
SLW3830/06M
Pyrex® Gas distribution tubes
porosity grade 3
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 3830/06M
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 EA
₩129,920
₩129,920
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
크기 선택
보기 변경
2 EA
₩129,920
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
₩129,920
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
material
borosilicate glass tube
colorless tube
무균
non-sterile
특징
graduations: no
제조업체/상표
SciLabware 3830/06M
팀블 O.D.
15 mm
튜브 직경
8 mm
공극 크기
grade 3 porosity
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Ideal for the dispersion of gas in liquids
  • Borosilicate glass tube with sintered thimble
  • Choice of thimble porosities to achieve optimum gas bubble size
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)