주요 문서
SLW3152/04A
Pyrex® Volumetric flask, heavy duty, class A, amber, USP/ISO/DIN tolerances,
capacity 5 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 3152/04A
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 EA
₩247,153
₩247,153
예상 입고일2025년 7월 04일세부사항
크기 선택
보기 변경
5 EA
₩247,153
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩247,153
예상 입고일2025년 7월 04일세부사항
material
borosilicate glass flask
조인트
joint ST/NS neck10/19
특징
accuracy class A (ISO 1042 and DIN 12664, United States Pharmacopoeia (USP),conformity ′H′ certified)
포장
pkg of 5 ea
제조업체/상표
SciLabware 3152/04A
전체 높이
70 mm
용량
5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Complies with ISO 1042 and DIN 12664
  • Calibrated to the tolerance required by the United States Pharmacopoeia (USP) which are tighter than those of ISO/DIN standards
  • Manufactured from borosilicate glass with an amber coating on exterior surfaces to facilitate use with light sensitive solutions
  • Each flask is laser etched with an individual serial number, batch code and date of manufacturer
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)