주요 문서
SLW3151/20
Pyrex® Volumetric flask, heavy duty, class A, USP/ISO/DIN tolerances
capacity 500 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 3151/20
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 EA
₩127,992
₩127,992
예상 입고일2025년 6월 11일세부사항
크기 선택
보기 변경
2 EA
₩127,992
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩127,992
예상 입고일2025년 6월 11일세부사항
material
Pyrex flask
조인트
joint ST/NS neck19/26
특징
accuracy class A (ISO 1042 and DIN 12664, United States Pharmacopoeia (USP),conformity ′H′ certified)
포장
pkg of 2 ea
제조업체/상표
SciLabware 3151/20
전체 높이
260 mm
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Class A, Pyrex
  • Complies with ISO 1042 and DIN 12664
  • Calibrated to the tolerance required by the United States Pharmacopoeia (USP) which is tighter than those of ISO/DIN standards
  • Each flask is laser etched with an individual serial number, batch code and date of manufacture
  • Conformity ′H′, certified
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex glass
  • Inscriptions in white enamel
  • Polyethylene stopper
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)