주요 문서
SLW2180/14M
Pyrex® Separating funnel, pear-shape, glass key
5000 mL, glass stopper, PE stopper, pack of 1 ea
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 2180/14M
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩545,157
₩545,157
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩545,157
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
₩545,157
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
material
PE stopper
PTFE key
glass stopper
pear-shaped
조인트
joint ST/NS cone34/35
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
SciLabware 2180/14M
깔때기 직경
226.5 mm
스톱콕(stopcock) 보어
6.0 mm
용량
5000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
In liquid-liquid extractions, the two immiscible liquids separate into different layers where the liquid with the higher density collects in the lower part of the vessel and can be drained off via the stopcock.
특징 및 장점
  • Complies with ISO 4800 Type 2
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • With interchangeable PTFE stopcock key
  • Supplied with both glass and polyethylene stoppers
  • The 5Litre size is supplementary to the ISO range.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)