주요 문서
SLW1137/02M
Pyrex® Erlenmeyer flask, graduated with SVL screwcaps
capacity 50 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1137/02M
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EA
₩594,283
₩594,283
예상 입고일2025년 6월 20일세부사항
크기 선택
보기 변경
10 EA
₩594,283
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩594,283
예상 입고일2025년 6월 20일세부사항
material
PBT cap
PTFE seal
Pyrex flask
flat bottom
조인트
joint neck SVL 22
무균
non-sterile
특징
graduated
with cap
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
SciLabware 1137/02M
본체 O.D.
51 mm
캡 크기
22
용량
50 mL
플라스크 높이
85 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Ideal for storage of culture specimens and media
  • PBT screwcaps with PTFE faced sealing disc
  • Erlenmeyer pattern
  • Manufactured from Pyrex® borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • White enamel graduations and marking spot
  • Graduated to full capacity
기타 정보
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)