주요 문서
SLW1015/06D
Pyrex® Berzelius beakers, graduated, tall form with spout, with printed trace code
150 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1015/06D
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EA
₩125,251
₩125,251
예상 입고일2025년 7월 03일세부사항
크기 선택
보기 변경
10 EA
₩125,251
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.43
₩125,251
예상 입고일2025년 7월 03일세부사항
특징
graduated
제조업체/상표
1015/06D
SciLabware
높이
95 mm
O.D.
54 mm
용량
150 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Complies with ISO 3819 and DIN 12331
  • Manufactured from Pyrex® borosilicate glass
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
  • Tall form with spout
  • White graduations and marking spot
기타 정보
Browse all glass beakers
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)