주요 문서
SIK4404-20
Sigma-Aldrich
11-Pentafluorophenoxyundecyltrimethoxysilane
≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩258,216
₩258,216
예상 입고일2025년 5월 13일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩258,216
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H31F5O4Si
CAS Number:
Molecular Weight:
458.54
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
₩258,216
예상 입고일2025년 5월 13일세부사항
벌크 견적 요청
분석
≥95%
양식
liquid (colorless)
유통기한
3 years under the recommended conditions
애플리케이션
This coupling agent is an "hydrophobic ether" and gives very good results in the non-covalent immobilization (hydrophobic and pi stacking interactions) of proteins like antibodies.
법적 정보
Product of SiKEMIA
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)