주요 문서
SIK2106-11
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
≥97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩249,690
1 G
₩713,241
₩249,690
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩249,690
1 G
₩713,241
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H2Br2F6
CAS Number:
Molecular Weight:
371.90
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
₩249,690
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥97%
SMILES string
FC(F)(F)c1c(cc(c(c1)Br)C(F)(F)F)Br
InChI
1S/C8H2Br2F6/c9-5-1-3(7(11,12)13)6(10)2-4(5)8(14,15)16/h1-2H
InChI key
ZEVVDSRCWJRHSX-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
Product of SiKEMIA
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)