분석
98%
refractive index
n20/D 1.379 (lit.)
bp
116 °C (lit.)
density
1.381 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F6/c9-7(10,11)5-1-2-6(4-3-5)8(12,13)14/h1-4H
InChI key
PDCBZHHORLHNCZ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
71.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
22 °C - closed cup