주요 문서
SIBNC
Sigma-Aldrich
Boron Nitride on SiO2/Si Substrate
SIBNC
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩159,761
₩159,761
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩159,761
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
MA.24
₩159,761
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
설명
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
제조업체/상표
SIBNC
길이 × 너비
10 mm × 10 mm , coupon
die thickness
525 μm , silicon
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)