제품명
Monolayer Graphene on Si/SiO2 wafer, diam. 100 mm (4 in.)
설명
Graphene Coverage: 100% with sporadic adlayers
Metal Impurities: 1.00e10 – 5.00e10 (at/cm) substrate
Monolayer Graphene Transparency: >97%
Raman D/G ratio: Indistinguishable to 0.03
Substrate Type/Doping: P/B
430 Ω/sq ±50 Ω/sq
Quality Level
저항도
1-10 Ω-cm
직경
100 mm (4 in.)
과립 크기
>40 μm
반도체 특성
(mobility>2700 cm2/V·s) (FET mobility)
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
저장 및 안정성
기타 정보
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터