문서
S7408
Sigma-Aldrich
5-Sulfosalicylic acid dihydrate
98%
동의어(들):
2-Hydroxy-5-sulfobenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO3SC6H3-2-(OH)CO2H·2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
254.21
Beilstein:
650741
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
mp
105-110 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)c1cc(ccc1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
InChI key
BHDKTFQBRFWJKR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable