문서
S51870
2',2''-(2,2'-OXYBIS(ETHANE-2,1-DIYL)BIS(OXY))BIS(2-(BENZHYDRYLOXY)-1,1'-BINAPHTHYL)
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C70H54O5
CAS Number:
Molecular Weight:
975.208
MDL number:
기타 정보