문서
S278459
1-METHYL-2,3,4,9-TETRAHYDRO-1H-BETA-CARBOLINE-3-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C13H14N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
230.269
MDL number:
기타 정보