문서
R466662
6-TRIFLUOROMETHYL-N-(3-TRIFLUOROMETHYL-PHENYL)-(1,3,5)TRIAZINE-2,4-DIAMINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C11H7F6N5
CAS Number:
Molecular Weight:
323.202
MDL number:
기타 정보