주요 문서
QBD10361
Sigma-Aldrich
Diamido-dPEG®11-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1000 MG
₩1,337,263
₩1,337,263
예상 입고일2025년 5월 20일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1000 MG
₩1,337,263
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C34H70N4O13
CAS Number:
Molecular Weight:
742.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩1,337,263
예상 입고일2025년 5월 20일세부사항
벌크 견적 요청
분석
>90%
양식
solid or viscous liquid
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
폴리머 구조
shape: linear
functionality: homofunctional
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
NCCCOCCOCCOCCCNC(CCOCCOCCOCCOCCOCCC(NCCCOCCOCCOCCCN)=O)=O
InChI key
VQBJUJRROIKNNI-UHFFFAOYSA-N
특징 및 장점
Diamido-dPEG®11-diamine is a linear, carboxylate reactive homobifunctional dPEG® crosslinker of length of 57.1 Å. The dPEG® chain contains exactly 11 repeat units. It is hydrophilic and non-immunogenic. Products conjugated to dPEG® crosslinkers have improved water solubility, reduced immunogenicity, and larger hydrodynamic volume, which results in longer serum half-life in vivo.
법적 정보
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)