주요 문서
757764
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether biotin
average Mn 3,700, cross-linking reagent carboxyl reactive, amine, biotin
동의어(들):
Polyethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩252,126
₩252,126
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩252,126
About This Item
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
₩252,126
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
제품명
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether biotin,
양식
solid
분자량
PEG average Mn 3,400 (n~77)
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
전이 온도
Tm 53-58 °C
Ω-끝
amine
α-끝
biotin
폴리머 구조
shape: linear
functionality: heterobifunctional
저장 온도
-10 to -25°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
  • Bioconjugation,
  • drug delivery,
  • PEG hydrogel,
  • crosslinker,
  • surface functionalization
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
A Kurihara et al.
Bioconjugate chemistry, 11(3), 380-386 (2000-05-23)
The amyloid plaques of Alzheimer's disease (AD) are formed by the neuropeptide Abeta(1)(-)(42/43), and carboxyl terminal truncated forms of this neuropeptide, designated Abeta(1)(-)(40), bind to amyloid plaques of AD autopsy tissue sections. Therefore, Abeta(1)(-)(40) is a potential peptide radiopharmaceutical that
문서
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.